Learn More
Cloruro de denatonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Denatonium Chloride |
| CAS | 1674-99-3 |
| Fórmula molecular | C21H29ClN2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Lignocaine Benzyl Chloride, Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium Chloride, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-benzenemethanaminium Chloride, Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]benzenemethanaminium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N2O.ClH/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1H |
| SMILES | [Cl-].CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 360.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1968 |