Learn More
Benzoato de denatonio, TRC
Código de producto. 30009700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009700 1 g 1 g
30008934 25 g 25 g
30004946 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2316601G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3734-33-6
Fórmula molecular C21 H29 N2 O . C7 H5 O2
Peso molecular (g/mol) 446.58
Sinónimo Denatonium Benzoate, Ammonium, benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]-, benzoate (8CI), Benzenemethanaminium, N-[2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl-, benzoate (9CI), Benzyldiethyl[(2,6-xylylcarbamoyl)methyl]ammonium benzoate (7CI), Anispray, Aversion, Bitrex, Bitterant Bitrex PG, Denatonium benzoate, ECX 95BY, Gori, Lignocaine benzyl benzoate, N-[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-N,N-diethyl(phenylmethyl)ammonium benzoate, NSC 157658, THS 839, Win 16568
Nombre IUPAC benzil-[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetil]-dietilazanio; Benceato
SMILES CC[N+](CC)(CC(=O)Nc1c(C)cccc1C)Cc2ccccc2.[O-]C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bitrex (TM)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2569
Porcentaje de pureza >95%