Learn More
Benzoato de denatonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403719 5 g 5 g
15493709 1 g 1 g
15413719 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61048.06
Solicitar formato a granel o personalizado
El compuesto más amargo conocido
The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El compuesto más amargo conocido, el benzoato de denatonio, se utiliza como desnaturalizante del alcohol y compuesto de sabor en productos farmacéuticos. También se utiliza en anticongelantes, prevenciones para morderse las uñas, pruebas de ajuste de mascarillas, repelentes de animales, jabones líquidos y champús. Además, se utiliza en productos de cuidado del aire. Actúa como antihistamínico H1. Además, se utiliza como desinfectante.
Solubilidad
Soluble en alcohol isopropílico y metanol. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3734-33-6
Fórmula molecular C28H34N2O3
Sinónimo unii-m5ba6gaf1o
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzoato de denatonio
Cantidad 5 g
Solubilidad Soluble en alcohol isopropílico, metanol. Ligeramente soluble en acetona. Insoluble en éter.
Punto de fusión De 164 °C a 169 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 446,59
Forma física Sólido
Color Blanco