Learn More
Denatonium benzoate, MedChemExpress
Código de producto. 16408646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408646
Marca: Medchem Express HYB1146
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Denatonium benzoate
CAS 3734-33-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H34N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo THS-839
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[N+](CC)(CC(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C([O-])C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 446.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.58
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Powder