Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Dempo
Código de producto. 15928791
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15928791 37 1 par
15938791 38 1 par
15948791 39 1 par
15958791 40 1 par
15968791 41 1 par
15978791 42 1 par
15988791 43 1 par
15998791 44 1 par
15908801 45 1 par
15918801 46 1 par
15928801 47 1 par
15938801 48 1 par
15948801 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15928791 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM58384837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.10€
    119.70€ / 1 pares
    Ahorro 71.40€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seguridad extrema en temperaturas extremas. Botas de piel ligeras de fácil apertura y cierre con suela de goma y poliuretano de doble densidad. La suela de caucho de nitrilo repele los productos químicos y las sustancias corrosivas, incluso los metales lí
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Color Negro
Diseñar Dempo
Material de revestimiento Lengüeta forrada con Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Cuero
Tamaño 37
Material del dedo del pie Acero