Learn More
Demoxepam, TRC
Código de producto. 30352396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30352396 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30352396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23139510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demoxepam
CAS 963-39-3
Fórmula molecular C15 H11 Cl N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Oxazepam Imp. E (EP), Demoxepam, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8H,9H2,(H,17,19)
SMILES [O-][N+]1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
Nombre IUPAC 7-cloro-4-óxido-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-4-io-2-ona
Peso molecular (g/mol) 286.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0509
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.