Learn More
Demeton-S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demeton-S |
| CAS | 126-75-0 |
| Fórmula molecular | C8 H19 O3 P S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Demeton thiolo, Demeton-S, Demetonthiol, Ethylthionodemeton, Isosystox, O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, Systox-thiol, Thioldemeton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)SCCSCC |
| Nombre IUPAC | 1-dietoxifosforilsulfanilo-2-etilsulfaniletano |
| Peso molecular (g/mol) | 258.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0513 |