Learn More
Demeton-S Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30137887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137887 25 mg 25 miligramos
18060550 10 mg 10 miligramos
18034040 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23139025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2496-92-6
Fórmula molecular C8 H19 O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 274.34
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
Nombre IUPAC 1-dietoxoxifosforilsulfanil-2-etilsulfiniletanolo
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-S Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0462
Porcentaje de pureza >95%