Learn More
Demeton-S Sulfona, TRC
Código de producto. 30137072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137072 100 mg 100 miligramos
18011940 5 mg 5 miligramos
18072850 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD231385100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2496-91-5
Fórmula molecular C8 H19 O5 P S2
Peso molecular (g/mol) 290.34
Sinónimo Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton sulfone, Demeton thiol sulfone, Demeton-S sulfone, Isosystox sulfone, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfonyl)ethyl] phosphorothioate
Nombre IUPAC 1-dietoxoxifosforilsulfanil-2-etilsulfoniletano
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disulfoton-oxon-sulfon
Nombres de analitos o componentes Disulfoton-oxon-sulfon
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O5PS2/c1-4-12-14(9,13-5-2)15-7-8-16(10,11)6-3/h4-8H2,1-3H3
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.0412