Learn More
Demetón-S-metil, TRC
Código de producto. 17909769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909769 50 mg 50 miligramos
18071450 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17909769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23137050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 919-86-8
Fórmula molecular C6 H15 O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 230.29
Sinónimo Phosphorothioic acid, S-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-S-methyl, Metaisoseptox, Metaisosystox, Metasystox 55, Metasystox I, Metasystox J, Methyl demeton thioester, Methyl isosystox, Methylthionodemeton, O,O-Dimethyl S-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate, Thiometon oxon
Nombre IUPAC 1-dimetoxifosforilsulfanil-2-etilsulfanilletano
SMILES CCSCCSP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-S-methyl
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-11-5-6-12-10(7,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza >95%