Learn More
Demetón-S-metilsulfóxido, TRC
Código de producto. 30040451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040451 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30040451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2313802.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-S-methyl sulfoxide
CAS 301-12-2
Fórmula molecular C6 H15 O4 P S2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), BAY 21097, Demeton-S methyl sulfoxide, MSR, MSR (pesticide), MSR Spray Concentrate, Metaisosystox sulfoxide, Metasystox R, Methyl oxydemeton S, NSC 370785, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] thiophosphate, Oxydemeton M, Oxydemeton-methyl, R 2170, S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O4PS2/c1-4-13(8)6-5-12-11(7,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)CCSP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC 1-dimetoxifosforilsulfanilo-2-etilsulfiniletano
Peso molecular (g/mol) 246.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0149