Learn More
Demeton-S 1000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324161 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324161 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12142000DI1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-S
CAS 126-75-0
Nombres de analitos o componentes Demeton-S
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H19 O3 P S2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
Nombre IUPAC 1-dietoxifosforilsulfanilo-2-etilsulfaniletano
Solvent or Matrix Dichloromethane
Peso molecular (g/mol) 258.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0513 g/mol