Learn More
Demeton-O, TRC
Código de producto. 18082550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082550 25 mg 25 miligramos
30040415 100 mg 100 miligramos
18001060 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18082550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23149825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-03-3
Fórmula molecular C8 H19 O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 258.34
Sinónimo S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Demetone-O
Nombre IUPAC dietoxi-(2-etilsulfaniletoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCOP(=S)(OCC)OCCSCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-O
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0513
Porcentaje de pureza >95%