Learn More
Demeton (O &S), TRC
Código de producto. 30134823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134823 1 g 1 g
30007612 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2314951G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8065-48-3
Fórmula molecular 2 C8 H19 O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 516.68
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] ester, mixt. contg. (9CI), Bayer 8169, Demeton, E 1059, Ethyl systox, Mercaptofos, Mercaptophos, Phosphorothioic acid O,O-diethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] ester mixture with O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorothioate, Septox, Systox
Nombre IUPAC dietoxi-(2-etilsulfaniletoxi)-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano; 1-dietoxifosforilsulfanil-2-etilsulfaniletano
SMILES CCOP(=S)(OCC)OCCSCC.CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton (O+S)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3;1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h2*4-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1026