Learn More
Demetón-O-metil, TRC
Código de producto. 30137381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137381 500 mg 500 miligramos
30135839 250 mg 250 miligramos
30007240 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD231363500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-27-6
Fórmula molecular C6 H15 O3 P S2
Peso molecular (g/mol) 230.2853
Sinónimo Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-O-methyl, Methyl-O-demeton, O,O-Dimethyl O-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate
Nombre IUPAC 2-etilsulfaniletanoloxi-dimetoxi-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCSCCOP(=S)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeton-O-methyl
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-12-6-5-9-10(11,7-2)8-3/h4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.02
Porcentaje de pureza >95%