Learn More
Demeton-O-metilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demeton-O-methyl Sulfone |
| CAS | 25476-48-6 |
| Fórmula molecular | C6 H15 O5 P S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | O-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl] O,O-Dimethyl Phosphorothioate, Disulfoton Oxygen Analog Sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(7,8)6-5-11-12(13,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCS(=O)(=O)CCOP(=S)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2-etilsulfonil etoxi-dimetoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 262.284 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.01 |