Learn More
Ácido sulfónico de sildenafilo desmetilpiperazinil, TRC
Código de producto. 30008412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008412 500 mg 500 miligramos
30004699 25 mg 25 miligramos
30010187 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD231235500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1357931-55-5
Fórmula molecular C17 H20 N4 O5 S
Peso molecular (g/mol) 392.43
Sinónimo 4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonic Acid, Sildenafil Citrate Imp. D (Pharmeuropa), 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid
Nombre IUPAC 4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)ácido benzenosulfónico
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-10(27(23,24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,22)(H,23,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1154
Porcentaje de pureza >95%