Learn More
Ácido desmetilpiperazinil 7-desoxo 7-tioxosildenafil sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demethylpiperazinyl 7-Desoxo 7-Thioxosildenafil Sulfonic Acid |
| CAS | 1353018-10-6 |
| Fórmula molecular | C17 H20 N4 O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4O4S2/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(26)19-16(18-14)11-9-10(27(22,23)24)7-8-13(11)25-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,26)(H,22,23,24) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-etoxi-3-(1-metil-3-propil-7-sulfaniliden-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)bencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 408.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.0926 |