Learn More
Demetildihidrolanosterol, TRC
Código de producto. 30363608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363608 10 mg 10 miligramos
30356915 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23090510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5241-24-7
Fórmula molecular C29H50O
Peso molecular (g/mol) 414.71
Sinónimo (3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholest-8-en-3-ol, 4,4-Dimethyl-5alpha-cholest-8-en-3beta-ol, 4,4-Dimethyl-5alpha-cholest-8(9)-en-3beta-ol
Nombre IUPAC (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13-tetrametil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethyldihydrolanosterol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H50O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h19-20,22-23,25-26,30H,8-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.3862