Learn More
Clorhidrato de desmetilciproheptadina, Mikromol™
Código de producto. 30050438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050438 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050438 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0609.040025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de demetilciproheptadina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Demethylcyproheptadine Hydrochloride
CAS 4331-45-7
Nombres de analitos o componentes Demethylcyproheptadine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H19 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Demethylcyproheptadine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N.ClH/c1-3-7-18-15(5-1)9-10-16-6-2-4-8-19(16)20(18)17-11-13-21-14-12-17;/h1-10,21H,11-14H2;1H
SMILES Cl.C1CC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CCN1
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anuleno-11-iliden)piperidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 309.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1284 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.