Learn More
Demetilbleomicina A2 (grado técnico), TRC
Código de producto. 30377235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377235 10 mg
30372921 1 mg
30373780 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD59581510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41089-03-6
Fórmula molecular C54H81N17O21S3
Peso molecular (g/mol) 1400.52
Sinónimo Bleomycin DM-A2, N1-[3-(Methylthio)propyl]bleomycinamide, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3S,4R,5S,6S)-2-((1R,2S)-2-(6-Amino-2-((S)-3-amino-1-(((S)-2,3-diamino-3-oxopropyl)amino)-3-oxopropyl)-5-methylpyrimidine-4-carboxamido)-3-(((2R,3S,4S)-3-hydroxy-5-(((3R)-3-hydroxy-1-((2-(4-((3-(methylthio)propyl)carbamoyl)-[2,4'-bithiazol]-2'-yl)ethyl)amino)-1-oxobutan-2-yl)amino)-4-methyl-5-oxopentan-2-yl)amino)-1-(1H-imidazol-4-yl)-3-oxopropoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl Carbamate
Nombre IUPAC [(2R,5R)-2-[(2R,5S)-2-[(2S)-2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[[(2S)-2,2,3-diamino-3-oxobipropil]amino]-3-oxoxobipropil]-5-metilpirimidina-4-carbonil]amino]-3-[[(2R,3S,4S)-3-hidroxi-5-[[(3R)-3-hidroxi-1-[2-[4-[4-(3-metilsulfanilpropilcarbamoilo)-1,3-tiazol-2-il]-1,3-tiazol-2-il]etilamino]-1-oxoxbutano-2-il]amino]-4-metil-5-oxopentan-2-il]amino-1-(1H-imidazol-4-il)-3-oxopropoxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-3-il]oxi-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetilo)Oxan-4-YL] carbamato
SMILES CSCCCNC(=O)c1csc(n1)c2csc(CCNC(=O)C(NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)c3nc(nc(N)c3C)C(CC(=O)N)NC[C@H](N)C(=O)N)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@@H](O)C(O)C4O[C@H]5OC(CO)[C@@H](O)C(OC(=O)N)C5O)c6c[nH]cn6)[C@@H](C)O)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethylbleomycin A2 (Technical Grade)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C54H81N17O21S3/c1-19-32(68-45(71-43(19)57)24(11-30(56)75)63-12-23(55)44(58)81)49(85)70-34(40(25-13-60-18-64-25)90-53-42(38(79)36(77)28(14-72)89-53)91-52-39(80)41(92-54(59)87)37(78)29(15-73)88-52)50(86)65-21(3)35(76)20(2)46(82)69-33(22(4)74)48(84)62-9-7-31-66-27(17-94-31)51-67-26(16-95-51)47(83)61-8-6-10-93-5/h13,16-18,20-24,28-29,33-42,52-53,63,72-74,76-80H,6-12,14-15,55H2,1-5H3,(H2,56,75)(H2,58,81)(H2,59,87)(H,60,64)(H,61,83)(H,62,84)(H,65,86)(H,69,82)(H,70,85)(H2,57,68,71)/t20-,21+,22+,23-,24?,28?,29?,33?,34-,35-,36+,37+,38?,39?,40?,41?,42?,52+,53-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1399.4955