Learn More
Tocris Bioscience™ Demethylasterriquinone B1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18074802 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18074802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1819/5
Selective insulin RTK activator
Selective insulin receptor (IR) activator (EC50 values are 3 - 6 μM for IRTK and 100 μM for IGF1R and EGFR). Increases IR β subunit tyrosine phosphorylation and activation of PI 3-kinase and Akt, but not ERK. Induces glucose uptake in adipocytes and skeletal muscle in vitro, without enhancing vascular proliferation. Binds GAPDH. Also activates Trk by interacting at a site distinct from the neurotrophin-binding site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethylasterriquinone B1
CAS 78860-34-1
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C32H30N2O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.59
Pureza 95%
Peso molecular 506.602