Learn More
Demetilamino Ranitidina Acetamida Sódica, TRC
Código de producto. 30353720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353720 1 mg 1 miligramo
30351516 10 mg 10 miligramos
30348967 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2308051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112251-56-6
Fórmula molecular C12 H18 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 323.34
Sinónimo Acetamide, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-, ion(1-), sodium (9CI), N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt, Ranitidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Sodium Salt, Demethylamino Ranitidine Acetamide Sodium
Nombre IUPAC sodio; 1-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furano-2-il]metilsulfanil]etilamino]-2-nitroetenolato
SMILES [Na+].CN(C)Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[((5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0916
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.