Learn More
Demetilamino Ranitidina Acetamida Sódica, TRC
Código de producto. 30351516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351516 10 mg 10 miligramos
30353720 1 mg 1 miligramo
30348967 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23080510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112251-56-6
Fórmula molecular C12 H18 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 323.34
Sinónimo Acetamide, N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-, ion(1-), sodium (9CI), N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt, Ranitidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Sodium Salt, Demethylamino Ranitidine Acetamide Sodium
Nombre IUPAC sodio; 1-[2-[[5-[(dimetilamino)metil]furano-2-il]metilsulfanil]etilamino]-2-nitroetenolato
SMILES [Na+].CN(C)Cc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[((5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0916