Learn More
Demetilpropionitrilo isradipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demethyl Propionitrile Isradipine |
| CAS | 88977-31-5 |
| Fórmula molecular | C21H22N4O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-(2-Cyanoethyl) 5-(1-Methylethyl) Ester, 4-(2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Cyanoethyl 1-Methylethyl Ester, (±)-4-(4-Benzofurazanyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Cyanoethyl 1-Methylethyl Ester, 2,1,3-Benzoxadiazole 3,5-Pyridinedicarboxylic Acid Derivative |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N4O5/c1-11(2)29-21(27)17-13(4)23-12(3)16(20(26)28-10-6-9-22)18(17)14-7-5-8-15-19(14)25-30-24-15/h5,7-8,11,18,23H,6,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OCCC#N)C |
| Peso molecular (g/mol) | 410.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.159 |