Learn More
Clorhidrato de DemetilMemantina, TRC
Código de producto. 30012656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012656 5 mg 5 miligramos
30008363 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2311605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33103-93-4
Fórmula molecular C11 H19 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 201.74
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine, 3-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3-methyl-, hydrochloride, Demethyl Memantine Hydrochloride, Desmethylmemantine Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-metiladamantan-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC12CC3CC(C1)CC(N)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethyl Memantine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1284
Porcentaje de pureza >95%