Learn More
Desmetilmeclizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demethyl Meclizine |
| CAS | 80476-91-1 |
| Fórmula molecular | C24 H25 Cl N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-(phenylmethyl)piperazine, 1-Benzyl-4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)piperazine, 1-Benzyl-4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H25ClN2/c25-23-13-11-22(12-14-23)24(21-9-5-2-6-10-21)27-17-15-26(16-18-27)19-20-7-3-1-4-8-20/h1-14,24H,15-19H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 376.922 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.171 |