Learn More
Desmetilirbesartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demethyl Irbesartan |
| CAS | 158778-58-6 |
| Fórmula molecular | C24 H26 N6 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-propyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-propyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Propyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N6O/c1-2-7-21-25-24(14-5-6-15-24)23(31)30(21)16-17-10-12-18(13-11-17)19-8-3-4-9-20(19)22-26-28-29-27-22/h3-4,8-13H,2,5-7,14-16H2,1H3,(H,26,27,28,29) |
| SMILES | O=C1N(C(=NC12CCCC2)CCC)CC=3C=CC(=CC3)C=4C=CC=CC4C5=NN=NN5 |
| Nombre IUPAC | 2-propil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 414.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.2168 |