Learn More
Desmetilcurcumina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demethyl Curcumin |
| CAS | 149732-51-4 |
| Fórmula molecular | C20H18O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1E,6E)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)12-15(21)6-2-13-4-8-17(23)19(25)10-13/h2-11,23-25H,12H2,1H3/b6-2+,7-3+ |
| SMILES | COC1=C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 354.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1103 |