Learn More
Clorpromazina de Demetil Clorpromazina, TRC
Código de producto. 30137224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137224 25 mg 25 miligramos
18061950 5 mg 5 miligramos
18090540 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23083525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3953-65-9
Fórmula molecular C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.3
Sinónimo 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(2-clorofenotiazina-10-il)-N-metilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.0568