Learn More
Demethoxycurcumin, MedChemExpress
Código de producto. 16448818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448818 10 mg 10 miligramos
16421268 5 mg 5 miligramos
16404727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16448818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0006
MedChemExpress Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid; possess anti-inflammatory properties; also exert cytotoxic effects in human cancer cells via induction of apoptosis.
Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethoxycurcumin
CAS 22608-11-3
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Curcumin II Desmethoxycurcumin Monodemethoxycurcumin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (295.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)]
Peso molecular (g/mol) 338.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation