Learn More
Demefión, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demephion |
| CAS | 8065-62-1 |
| Fórmula molecular | 2 C5 H13 O3 P S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Demephion, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[2-(methylthio)ethyl] ester, mixt. with O,O-dimethyl S-[2-(methylthio)ethyl] phosphorothioate (9CI, ACI) Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylthio)ethyl] ester, mixt. contg. (9CI), Atlasetox, Demephion, Methy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3;1-6-9(10,7-2)8-4-5-11-3/h2*4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)OCCSC.COP(=O)(OC)SCCSC |
| Nombre IUPAC | dimetoxi-(2-metilsulfaniletoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano;1-dimetoxifosforilsulfanil-2-metilsulfaniletano |
| Peso molecular (g/mol) | 432.517 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.009 |