Learn More
Demephion-S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demephion-S |
| CAS | 2587-90-8 |
| Fórmula molecular | C5H13O3PS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isotinox |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | O=P(OC)(OC)SCCSC |
| Peso molecular (g/mol) | 216.26 |