Learn More
Demephion-O, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demephion-O |
| CAS | 682-80-4 |
| Fórmula molecular | C5H13O3PS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-6-9(10,7-2)8-4-5-11-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | S=P(OC)(OC)OCCSC |
| Peso molecular (g/mol) | 216.26 |