Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demecolcine |
| Nombre de nota | Agente antineoplásico |
| Color | Amarillo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 1 mg |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,14-tetrametoxi-10-(metilamino)triciclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-ona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.4 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Demecolcine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Demecolcine