Learn More
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497366 100 mg 100 miligramos
16481876 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17560
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic; is an antibiotic in the treatment of Lyme disease, acne, and bronchitis.
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeclocycline hydrochloride
CAS 64-73-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22Cl2N2O8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl
Peso molecular (g/mol) 501.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.31
Porcentaje de pureza 95.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation