Learn More
Demecarium Bromuro, TRC
Código de producto. 30363890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363890 10 mg 10 miligramos
30360699 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23072010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-94-0
Fórmula molecular C32 H52 N4 O4 . 2 Br
Peso molecular (g/mol) 716.59
Sinónimo Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, bromide (1:2), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide decamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, decamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, dibromide (9CI), BC 48, Decamethylenebis(m-dimethylaminophenyl-N-methylcarbamate) dimethobromide, Decamethylenebis[N-methylcarbamic acid m-dimethylaminophenyl ester] bromomethylate, Demecarium bromide, Demekarium bromide, Demekastigmine bromide, Frumtosnil, Humorsol, N,N'-Bis[3-trimethylammoniumphenoxycarbonyl]-N,N'-dimethyldecamethylenediamine dibromide, Tonilen, Tosmicil, Tosmilen, Tosmilene, Visumatic, Visumiotic
Nombre IUPAC trimetil-[3-[metil-[10-[metil-[3-(trimetilazianil)fenoxi]carbonilamino]decil]carbamoil]oxifenilazanio; Dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].CN(CCCCCCCCCCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C)C(=O)Oc2cccc(c2)[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demecarium Bromide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.2355