Learn More
Bromuro de demecario, Mikromol™
Descripción
Bromuro de demecario
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demecarium Bromide |
| CAS | 56-94-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Demecarium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H52 N4 O4 . 2 Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, bromide (1:2), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide decamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, decamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, dibromide (9CI), BC 48, Decamethylenebis(m-dimethylaminophenyl-N-methylcarbamate) dimethobromide, Decamethylenebis[N-methylcarbamic acid m-dimethylaminophenyl ester] bromomethylate, Demecarium bromide, Demekarium bromide, Demekastigmine bromide, Frumtosnil, Humorsol, N,N'-Bis[3-trimethylammoniumphenoxycarbonyl]-N,N'-dimethyldecamethylenediamine dibromide, Tonilen, Tosmicil, Tosmilen, Tosmilene, Visumatic, Visumiotic |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Br-].[Br-].CN(CCCCCCCCCCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C)C(=O)Oc2cccc(c2)[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | trimetil-[3-[metil-[10-[metil-[3-(trimetilazaniumil)fenoxi]carbonilamino]decil]carbamoil]oxifenil]azanio;dibromuro |
| Mostrar más |