Learn More
Demecarium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16463806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463806 25 mg 25 miligramos
16421128 5 mg 5 miligramos
16418718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1626A
MedChemExpress Demecarium Bromide (BC-48) is a potent cholinesterase inhibitor, with an apparent affinity (Kiapp) of 0.15 μM. Demecarium Bromide (BC-48) is used as a glaucoma agent.
Demecarium Bromide (BC-48) is a potent cholinesterase inhibitor, with an apparent affinity (Kiapp) of 0.15 μM. Demecarium Bromide (BC-48) is used as a glaucoma agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demecarium Bromide
CAS 56-94-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H52Br2N4O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo BC-48
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (223.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CCCCCCCCCCN(C(OC1=CC([N+](C)(C)C)=CC=C1)=O)C)C)OC2=CC([N+](C)(C)C)=CC=C2.[Br-].[Br-]
Peso molecular (g/mol) 716.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 716.59
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation