Learn More
Bromuro de demecario, LoGiCal
Código de producto. 30463164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463164 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463164 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3042.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demecarium Bromide
CAS 56-94-0
Nombres de analitos o componentes Demecarium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H52 N4 O4 . 2 Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, bromide (1:2), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide decamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Ammonium, (m-hydroxyphenyl)trimethyl-, bromide, decamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), Benzenaminium, 3,3'-[1,10-decanediylbis[(methylimino)carbonyloxy]]bis[N,N,N-trimethyl-, dibromide (9CI), BC 48, Decamethylenebis(m-dimethylaminophenyl-N-methylcarbamate) dimethobromide, Decamethylenebis[N-methylcarbamic acid m-dimethylaminophenyl ester] bromomethylate, Demecarium bromide, Demekarium bromide, Demekastigmine bromide, Frumtosnil, Humorsol, N,N'-Bis[3-trimethylammoniumphenoxycarbonyl]-N,N'-dimethyldecamethylenediamine dibromide, Tonilen, Tosmicil, Tosmilen, Tosmilene, Visumatic, Visumiotic
Fórmula InChI InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].[Br-].CN(CCCCCCCCCCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C)C(=O)Oc2cccc(c2)[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil-[3-[metil-[10-[metil-[3-(trimetilazaniumil)fenoxi]carbonilamino]decil]carbamoil]oxifenil]azanio;dibromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 716.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 714.2355 g/mol