Learn More
Dembrexina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30051704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051704 25 mg 25 miligramos
30051031 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051704 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1200.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dembrexina EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 Br2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 279.91
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277,8578 g/mol