Learn More
Dembrexina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Dembrexina EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 90-59-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H4 Br2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído |
| Mostrar más |