Learn More
Muestra de control de calidad de aguas residuales a demanda, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11905004 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11905004 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 11905004 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 516
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Muestras de control de calidad a demanda para el análisis de las aguas residuales, 15 ml, SPEX CertiPrep™
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Muestras de control de calidad a demanda
  • Volumen de 15 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Demand QC Sample
Nombre de nota Yields up to 2L after dilution
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Cantidad 15 mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio