Learn More
MedChemExpress Deltorphin 2
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 122752-16-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 782.88 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 7.5 mg/mL (9.58 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Sinónimo | [D-Ala2]-Deltorphin II |