Learn More
MedChemExpress Deltonin
Código de producto. 16481698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481698 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481698 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN2283
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
MedChemExpress Deltonin, a steroidal saponin, isolated from Dioscorea zingiberensis Wright, with antitumor activity; Deltonin inhibits ERK1/2 and AKT activation.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 885.04 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 55659-75-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (56.49 mM∣Need ultrasonic)
Objetivo ERK∣Akt∣Endogenous Metabolite