Learn More
Deltarasin, MedChemExpress
Código de producto. 16496906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496906 100 mg 100 miligramos
16489337 5 mg 5 miligramos
16432867 50 mg 50 miligramos
16406798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15747
MedChemExpress Deltarasin is an inhibitor of KRAS-PDEδ interaction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Deltarasin is an inhibitor of KRAS-PDEδ interaction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deltarasin
CAS 1440898-61-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H37N5O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (69.57 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES C1(C2=CC=C(OC[C@@H](N3C4=CC=CC=C4N=C3C5=CC=CC=C5)C6CCNCC6)C=C2)=NC7=CC=CC=C7N1CC8=CC=CC=C8
Peso molecular (g/mol) 603.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease