Learn More
Deltarasin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499337 5 mg 5 miligramos
16442867 50 mg 50 miligramos
16416798 10 mg 10 miligramos
16406916 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15747A
MedChemExpress Deltarasin hydrochloride is an inhibitor of KRAS-PDEδinteraction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Deltarasin hydrochloride is an inhibitor of KRAS-PDEδinteraction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deltarasin hydrochloride
CAS 1613404-76-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H38ClN5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (81.22 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (78.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C1(C2=CC=C(OC[C@@H](N3C4=CC=CC=C4N=C3C5=CC=CC=C5)C6CCNCC6)C=C2)=NC7=CC=CC=C7N1CC8=CC=CC=C8
Peso molecular (g/mol) 640.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.22
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease