Learn More
Deltametrina, TRC
Código de producto. 30004436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004436 10 g 10 g
30008708 1 g 1 g
18060250 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23070010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52918-63-5
Fórmula molecular C22 H19 Br2 N O3
Peso molecular (g/mol) 505.2
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3α]]-, (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Alpha Max, AquaK'othrine, Battalion, Butox, Cislin, Crackdown, Decamethrin, Decamethrine, Decis, Decis 0.5ULV, Decis 1.5ULV, Decis 2.5EC, Decis 2.5ULV, Decis Expert, Decis Extra, Decis Flow, Decis Jet, Decis Super, Decis flow 2.5, Decistab, Decistab TB, Delta Gold, Delta Gold (insecticide), DeltaGard, Deltacid, Deltadust, Deltagran, Deltamethrin, Ezeetab, FMC 45498, Glossinex 200, IPO 8831, K-O Tab, K-Obiol, K-Obiol 2P, K-Othrin, K-Othrine, K-Othrine Flow 25, K-Othrine Polyzone, NRDC 161, New Musigie, Pendelta, Phagase 1, RU 22974, RUP 987, Scalibor, Spritex antiwasp powder, Suspend, Timbertreat DM 5, Ultratec, Vectocid, Zorcis
Nombre IUPAC [(S)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo] (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenilo)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deltamethrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.9732
Porcentaje de pureza >95%