Learn More
Deltametrina-d5 (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30349486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30349486 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30349486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23070210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deltamethrin phenyl-d5
CAS 1217633-23-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 2H5 H14 Br2 N O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Deltamethrin D5 (Phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Br)Br)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 3-(2,2-dibromoetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [ciano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)fenil]metil]
Peso molecular (g/mol) 510.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.0046
Porcentaje de pureza >95