Learn More
Deltamedrane, TRC
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Deltamedrane |
| CAS | 6870-94-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H30 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy-6α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, NSC 125051, Deltamedrane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16-,18-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetil-11,17-dihidroxi-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 358.47 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?